Learn More
cis-4-Hydroxy-L-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029701
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15483627 250 mg 250 Milligramm
11382159 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15483627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27194.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 618-27-9 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
cis-4-Hydroxy-L-proline (CHP) is a proline analog that inhibits collagen synthesis and has been used as an anticancer compound. CHP blocked myotube formation and expression of sarcomeric myosin heavy chain in C2C12 murine skeletal muscle cells. CHP inhibited proliferation of murine Panc02 pancreatic carcinoma cell line3 and rat pancreatic carcinoma cell line DSL6A. cis-4-Hydroxy-L-proline and other hydrosyl-L-prolines are important intermediates for chiral synthesis of potential drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-27-9
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00064319,MFCD00064320
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-IMJSIDKUSA-N
Synonym cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, l-hydroxyproline, l-allohydroxyproline, allo-4-hydroxy-l-proline, cis-4-hydroxyproline, 4s-4-hydroxy-l-proline, l-cis-4-hydroxyproline, l-allo-hydroxyproline, l-proline, 4-hydroxy-, 4s
PubChem CID 440015
ChEBI CHEBI:28397
IUPAC-Name (2S,4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES O[C@@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Hydroxy-L-proline
Schmelzpunkt ∽250°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 131.13
Optische Drehung −59° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 99%