Learn More
cis-4-Isopropylcyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407616
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15407616 250 mg 250 Milligramm
15499098 1 g 1 Gramm
15409108 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15407616
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62594.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7084-93-7 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7084-93-7
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD04004145,MFCD01734696,MFCD19706019
InChI-Schlüssel YRQKWRUZZCBSIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-isopropylcyclohexane carboxylic acid, 4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, hexahydrocumic acid, isopropyl-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, p-isopropylhexahydrobenzoic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl-, trans
PubChem CID 81526
IUPAC-Name 4-Propan-2-ylcyclohexan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)C1CCC(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 170.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest