Learn More
cis-9,10-Dihydroxy-9,10-Dihydrophenanthren, TRC
Artikelnummer. 30378938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378938 100 mg
30374830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD452750100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2510-71-6
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Synonym (9R,10S)-rel-9,10-Dihydro-9,10-dihydroxyphenanthrene, 9,10-Dihydrophenanthrene-cis-9,10-diol, Phenanthrene cis-9,10-Hihydrodiol, cis-9,10-Dihydro-9,10-phenanthrenediol
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)c2ccccc2c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8,13-16H
Formelmasse 212.0837