Learn More
Cisatracurium besylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16443376 25 mg 25 Milligramm
16431927 50 mg -
16406246 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16443376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13596
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cisatracurium besylate (51W89) is a nondepolarizing neuromuscular blocking agent, antagonizing the action of acetylcholine by inhibiting neuromuscular transmission.
Cisatracurium besylate (51W89) is a nondepolarizing neuromuscular blocking agent, antagonizing the action of acetylcholine by inhibiting neuromuscular transmission.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cisatracurium besylate
CAS 96946-42-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C65H82N2O18S2
Menge 25 mg
Synonym 51W89
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (40.21 mM)
SMILES O=C(OCCCCCOC(CC[N@+]1(C)[C@H](CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)CC1)=O)CC[N@+]4(C)[C@H](CC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC4.O=S(C7=CC=CC=C7)([O-])=O.O=S(C8=CC=CC=C8)([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 1243.48
Formelmasse 1243.48
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death