Learn More
Citadiolhydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30136763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136763 250 mg 250 Milligramm
17943465 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136763 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC504800250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103146-26-5
Summenformel C20 H23 F N2 O2 . Br H
Molekulargewicht (g/mol) 423.32
Synonym 4-[4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)-Benzonitrile hydrobromide (1:1), Citadiol Hydrobromide, (4RS)-4-[4-Cyano-2-(hydroxymethyl)phenyl]-4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethylbutan-1-aminium Hydrobromide
IUPAC-Name 4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-Fluorophenyl)-1-Hydroxybutyl]-3-(Hydroxymethyl)Benzonitril; Hydrobromid
SMILES Br.CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(cc2CO)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citadiol Hydrobromide
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H23FN2O2.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Formelmasse 422.1005