Learn More
Citalopram, Hydrobromide Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Citalopram Hydrobromide |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 404.09 |
| Reinheit (%) | >95% |