Learn More
Citarinostat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476958 10 mg 10 Milligramm
16443017 50 mg -
16429507 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16476958 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15994
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Citarinostat (ACY241) is a second generation potent, orally active and high-selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM (IC50s of 35 nM, 45 nM, 46 nM and 137 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC8, respectively). Citarinostat has anticancer effects.
Citarinostat (ACY241) is a second generation potent, orally active and high-selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM (IC50s of 35 nM, 45 nM, 46 nM and 137 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC8, respectively). Citarinostat has anticancer effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citarinostat
CAS 1316215-12-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H26ClN5O3
Menge 10 mg
Synonym ACY241
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.11 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(N(C2=CC=CC=C2Cl)C3=CC=CC=C3)N=C1)NCCCCCCC(NO)=O
Molekulargewicht (g/mol) 467.95
Formelmasse 467.95
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death