missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citicoline sodium salt, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30968244
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30968244 1 g
30955373 10 g
30960719 100 mg
30960720 25 g
30958770 5 g
30960724 100 g
30967010 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30968244 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1218061g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Citicoline sodium salt
CAS 33818-15-4
Summenformel C14H25N4NaO11P2
MDL-Nummer MFCD00037486
Menge 1 g
SMILES O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)COP(OP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)([O-])=O)N2C(N=C(C=C2)N)=O.[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 510.31
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.