Learn More
Citraconic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427507
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16427507 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16427507 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113298
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citraconic acid
CAS 498-23-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H6O4
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (768.64 mM)
SMILES O=C(O)/C(C)=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 130.1
Formelmasse 130.1
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism