Learn More
Citral, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023096
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354549 50 g -
11473227 100 g -
11483227 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16169.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5392-40-5
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00006997
InChI-Schlüssel WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Synonym citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
PubChem CID 638011
ChEBI CHEBI:16980
IUPAC-Name (2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citral
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt <-10°C
Dichte 0.888
Siedepunkt 228°C to 229°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.488
Menge 50 g
Beilstein 1721871
Merck Index 14,2322
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citral, cis + trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citral