Learn More
Zitronensäure, 99+ %, technisch, wasserfrei, SLR, entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Catalog Number 10599180
Click to view available options
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
pH 1,7
CAS 77-92-9
Schmelzpunkt 153 °C
Farbe Weiß
Summenformel C6H8O7
MDL-Nummer 11669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
Formelmasse 192.13g/mol
Menge 500g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.