Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, reinst, SLR, granular, Fisher Chemical
22.11 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500g
1 kg
2,5kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Spezifikation
pH | 1,8 |
Schmelzpunkt | 135 °C |
Farbe | Weiß |
Formelmasse | 210.15g/mol |
Menge | 500g |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric acid monohydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid monohydrate, Citric acid