Learn More
Citronellal Pract., 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-93327 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10637181
Marke: Thermo Scientific Acros 405291000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-23-0
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00038090
InChI-Schlüssel NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Synonym citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
IUPAC-Name 3,7-Dimethyloct-6-enal
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citronellal
Namenshinweis pract., 93%
Farbe Gelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 206°C to 208°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 91% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CCHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Brechungsindex 1.4440 to 1.45
Menge 100 g
Merck Index 15, 2328
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,ethanol,ether
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citronellal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.