Learn More
Citronellsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026703
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11429907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22862.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 502-47-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Citronellic acid was used in synthesis of stereoisomers of 3,11- dimethylnonacosan-2-one and 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citronellsäure wurde zur Synthese von Stereoisomeren von 3,11-Dimethylnonacosan-2-one und 29-Hydroxy-3,11-Dimethylnonacosan-2-one verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-47-6
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD00002728
InChI-Schlüssel GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym citronellic acid, 3,7-dimethyl-6-octenoic acid, rhodinolic acid, citronellate, rhodinic acid, 6-octenoic acid, 3,7-dimethyl, fema no. 3142, citronellicacid, callitrol, acmc-20apjr
PubChem CID 10402
ChEBI CHEBI:80507
IUPAC-Name 3,7-Dimethyloct-6-ensäure
SMILES CC(CCC=C(C)C)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citronellic acid
Dichte 0.923
Siedepunkt 121°C to 122°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4535
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 94%