Learn More
Citronellol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024410
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11429326
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19016.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156.269 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-22-9
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00002935
InChI-Schlüssel QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
PubChem CID 8842
ChEBI CHEBI:50462
IUPAC-Name 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citronellol
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.858
Siedepunkt 221°C to 222°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.4575
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1721507
Merck Index 14,2330
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citronellol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citronellol