Learn More
CK1-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497247 5 mg 5 Milligramm
16490837 50 mg -
16454538 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497247 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111820
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.
CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CK1-IN-1
CAS 1784751-20-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H15F2N3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (163.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C5C=CC=CC5=C4F)=N2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 383.39
Formelmasse 383.39
Reinheit (%) 98.7%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus