Learn More
CKAP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CKAP2 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884055
|
Proteintech
25486-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874055
|
Proteintech
25486-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Nedd4-binding partner-1 (N4BP1) is a developmentally expressed protein interactor and monoubiquitylation substrate of Nedd4, a HECT domain-containing ubiquitin ligase that mediates ubiquitylation and proteasome degradation of target proteins and may have a fundamental role to play in embryonic processes. N4BP1 can undergo Nedd4-mediated polyubiquitylation and proteosomal degradation. N4BP1 also functions as a negative regulator of AIF4 (also known as ITCH or Atrophin-1), an E3-ubiquitin ligase, by interacting with the second WW domain of AIF4 and impairing ubiquitination of substrates.Spezifikation
CKAP2 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8WWK9 | |
26586 | |
CKAP2 Fusion Protein Ag21901 | |
Primary | |
-20°C | |
CKAP2 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CKAP2, CTCL tumor antigen se20 10, LB1, se20 10, TMAP | |
CKAP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |