Learn More
Cytiva Klemme
Die Kolben sind sicher zu klammern, um Verschütten und Bruch bei der Verwendung von Vakuum-/Saugfiltrationseinrichtungen mit Glasfritten zu vermeiden. Die Whatman™ Vakuumfiltrationsvorrichtungsklemme enthält Feder- oder Verriegelungsklammern für die Verwendung mit GV 025/0 oder GV 100/0 Vakuumfiltereinheiten.
525.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | GV 100/0 Vakuumfiltergerät |
Probenvolumen | 500 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vakuum-/Saugfiltration |
Enthält | Dichtungsring aus Silikon |
Beschreibung
Whatman Vakuumfiltergeräte aus Glas mit Glasfrittenfilter, Gummistopfenanschluss und Membranfilterzubehör sind chemisch beständig gegen die meisten wässrigen, organischen, sauren und ätzenden Lösungen. Sie sind autoklavierbar und können bis zu 200 °C verwendet werden.
- GV 025/0/06: Federklemme für 60 ml-Vakuumfiltrationseinheit
- GV 100/0/06: Verschlussklemme mit Silikon-O-Ring für 500 ml-Vakuumfiltrationseinheit
Spezifikation
Autoclavable | |
500 mL | |
Dichtungsring aus Silikon | |
392°F | |
Klammer |
GV 100/0 Vakuumfiltergerät | |
Vakuum-/Saugfiltration | |
GV 100/0/06 | |
200 °C |