Learn More
Fisherbrand™ Zellulosestopper
Artikelnummer. 11708533 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
19 mm
27 mm
29 mm
Länge (metrisch):
30mm
60mm
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom Länge (metrisch) Packungsgröße
11708533 29 mm 60mm 200 Stück
11768523 19 mm 30mm 1000 Stück
11798523 27 mm 60mm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11708533
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Flaschen, Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser.
  • Luftdurchlässig
  • Sterilisierbar bis maximal 200 °C
  • Einmalige Verwendung
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten
Länge (metrisch) 60mm
Menge 200PK
Temperaturbereich (metrisch) 200 °C
Diameter (Metric) Bottom 29 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 29mm
Material Cellulosefasern
Produkttyp Stopfen
Sterilität Steril