Learn More
Fisherbrand™ 3-FINGER-KLEMME 0-82MM
Mit gummiummantelten Backen für einen weichen und sicheren Halt.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
- 3-Finger-Ausführung
- Öffnung 80 mm Durchmesser
- Stabdurchmesser von 10 mm, Länge von 135 mm
Spezifikation
Je 1 | |
Rexaloy Klemme | |
Edelstahl-Pumpenkopfschrauben/Doppelschrauben |