Learn More
Kartell™ Klammern für Glasgelenke
Kunststoffklammern für den sicheren Anschluss konischer Normschliffe aus Glas
31.70 € - 68.25 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15875577
|
Kartell™
3101900 |
10/19 |
31.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15825587
|
Kartell™
3343500 |
34/35 |
45.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15835587
|
Kartell™
3454000 |
45/40 |
68.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständig
- Zerkratzen Sie das Glas nicht
- Erhältlich in verschiedenen Farben je nach Abmessungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
10/Packung | |
POM (Polyoxymethylen) |