Learn More
Clarithromycin, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449398
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31449398 500 g
31435024 5 g
31442874 100 mg
31448386 100 g
31447152 1 kg
31440868 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31449398 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD121855500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clarithromycin
CAS 81103-11-9
Summenformel C38H69NO13
MDL-Nummer MFCD00865140
Menge 500 g
SMILES C[C@@](C[C@@H](C)C([C@@H]1C)=O)([C@H](O[C@@]([H])([C@@H]2O)O[C@@H](C[C@@H]2N(C)C)C)[C@@H](C)[C@H](O[C@@]([H])(C[C@]3(OC)C)O[C@H]([C@@H]3O)C)[C@@H](C)C(O[C@@H]([C@@](O)([C@@H]1O)C)CC)=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 747.95
Reinheit (%) 98%