Learn More
Clarithromycin, MedChemExpress
Beschreibung
Clarithromycin has a broad spectrum of antimicrobial activity. Clarithromycin inhibits the CYP3A4-catalyzed triazolam alpha-hydroxylation with the IC50 (Ki) value of 56 (43) μM. Clarithromycin significantly inhibits the HERG potassium current.Clarithromycin affects the autophagic flux by impairing the signaling pathway linking hERG1 and PI3K.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clarithromycin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 81103-11-9 |
| Farbe | White |
| Menge | 200 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C38H69NO13 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (44.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@](OC)(C[C@H](C([C@@H]1C)=O)C)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@@H]1O)=O)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O |
| Mehr anzeigen |