Learn More
Hirschmann™ Blaue graduierte Messpipetten, Klasse AS
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke: Hirschmann™ 1101360
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Blaue Graduierungsmarkierungen
- Konformitätszertifiziert
- Mit datierter Chargenkennung
- Hauptringgraduierung
- Nullpunkt am Boden, graduiert bis zur Spitze
- Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
- Kalibriert für EX
- Typ 2, DIN EN ISO 835
- Mit Standard-Baumwollstopfen
Spezifikation
DIN EN ISO 835 | |
AR-GLAS™ | |
Ja | |
0.1 ml | |
10 ml | |
Messpipette |
AS | |
Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren | |
Blau | |
0.05 ml | |
360 Mm ± 5 mm |