Learn More
Hirschmann™ Blaue Glasbürette der Klasse AS mit seitlichem Glassperrhahn
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Glasbüretten der Klasse AS mit Schellbachmarkierung bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
162.00 € - 276.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Enthält | Schellbachstreifen |
Umfang | Blaue Graduierung |
Sperrhahn | lateral |
Material des Sperrhahns | Glas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10654792
|
Hirschmann™
3240170 |
25 ml |
165.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10326580
|
Hirschmann™
3240175 |
50 ml |
276.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10644792
|
Hirschmann™
3240160 |
10 ml |
162.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Blaue Graduierung
- Hauptringgraduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Seitlicher Absperrhahn mit Glasküken
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargeninformation
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Glas | |
Blaue Graduierung | |
Glas | |
Klasse AS |
Schellbachstreifen | |
lateral | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |