Learn More
Witeg™ Blaskopf-Vollpipetten der Klasse B
Für den genauen und präzisen Flüssigkeitstransfer im Labor.
Marke: Witeg™ 3 571 020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01400kg
Beschreibung
- Farbcodiert, um Verwechslungen zu vermeiden
- Aus Glas gefertigt
- Mit Ringmarkierung
- Ohne Wartezeit
- In einer großen Auswahl an Kapazitäten, Toleranzen und Lieferzeiten
- Lieferbar in Packungen mit 12 Stück
Spezifikation
Glas | |
12/Pckg. | |
2 ml |
Lieferung in 5 - 13 Sekunden | |
Braun | |
Blow-Out-Pipette |