Learn More
BRAND™ Messzylinder aus PMP mit hoher Form, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. BRAND™ Messzylinder der Klasse B PMP (hohe Form) mit geprägter Skala verfügen über einen sechseckigen Sockel für Stabilität.
Marke:  BRAND™ 34920
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10038490
  • 51.50 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hoher Zylinder mit Graduierung und Ausguss
  • PMP-Konstruktion (Polymethylpenten)
  • Sechskantfuß
  • Geprägte Skala
  • Entspricht DIN 12 681 ISO 6706
  • Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
Spezifikation
Spezifikation
0,5 mL
121 °C
Blau
170 mm
± 0.5 ml
Rund
Hexagonal
Graduierte Messzylinder