Learn More
BRAND™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke: BRAND™ 34762
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hoher Zylinder mit Graduierung und Ausguss
- PMP-Konstruktion (Polymethylpenten)
- Sechskantfuß
- Blau gedruckte Skala
- Entspricht DIN 12 681 ISO 6706
- Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
- Reinigen Sie das Gerät bei einer maximalen Temperatur von 60 °C, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
Spezifikation
1000 ml | |
5/Packung | |
10 ml | |
± 10 ml | |
Rund | |
Hexagonal | |
Graduierte Messzylinder |
± 10 ml | |
5/Packung | |
Ja | |
60 °C | |
Blau | |
440 mm |