Learn More
BRAND™ Messkolben aus PMP, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke: BRAND™ 36154
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aufbau aus transparentem PMP (Polymethylpenten)
- Mit Polypropylen-Stopfen
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
- Höhe = Höhe ohne Stopfen
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
500 ml | |
258 mm | |
1 | |
± 0.5 ml | |
Klasse B |
Polypropylen | |
PMP | |
± 0.5 ml | |
121 °C | |
Ja |