Learn More
Zwiebel™ Gewicht Klasse E2 im Etui, mit COFRAC Kalibrierungszertifikat
Kalibrieren Sie Gewichte mit niedrigeren Genauigkeitsklassen und verwenden Sie sie mit Wägeinstrumenten der Klasse I. Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse E2 sind für die Verwendung mit Klasse F1-Gewichten vorgesehen.
Marke:  Zwiebel™ PBI23878
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11715193
  • 110.24 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kartongewicht Klasse E2
  • Enthält COFRAC-Kalibrierungszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
100 g
± 0,16 mg
Für den Einsatz mit Wägegeräten mit Spezialgenauigkeit Klasse I