Learn More
Zwiebel™ Gewicht Klasse E2 im Etui, mit COFRAC Kalibrierungszertifikat
Kalibrieren Sie Gewichte mit niedrigeren Genauigkeitsklassen und verwenden Sie sie mit Wägeinstrumenten der Klasse I. Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse E2 sind für die Verwendung mit Klasse F1-Gewichten vorgesehen.
Marke: Zwiebel™ PBI23876
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kartongewicht Klasse E2
- Enthält COFRAC-Kalibrierungszertifikat
Spezifikation
20 g | |
± 0,08 mg | |
Für den Einsatz mit Wägegeräten mit Spezialgenauigkeit Klasse I |