Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse F1 im Etui, mit Zertifikat
Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
52.84 € - 795.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten besonderer Genauigkeit (Klasse I) und hoher Genauigkeit (Klasse II) |
---|
Produktcode | Marke | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11770803
|
Zwiebel™
PBI23141 |
± 50 mg |
795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11780793
|
Zwiebel™
PBI23138 |
± 5,0 mg |
219.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750793
|
Zwiebel™
PBI23135 |
± 0,50 mg |
77.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11720793
|
Zwiebel™
PBI23132 |
± 0,20 mg |
59.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11760773
|
Zwiebel™
PBI23129 |
± 0,1 mg |
52.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730793
|
Zwiebel™
PBI23133 |
± 0,25 mg |
63.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11760803
|
Zwiebel™
PBI23140 |
± 25 mg |
461.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11740793
|
Zwiebel™
PBI23134 |
± 0,30 mg |
68.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kalibriergewicht der Klasse F1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Zur Verwendung mit Wägegeräten besonderer Genauigkeit (Klasse I) und hoher Genauigkeit (Klasse II) |