Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
89.75 € - 120.00 €
Spezifikation
Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 100 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15200514
|
Tenak™
TE21474B |
Boxen (6) |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15240504
|
Tenak™
TE21468B |
Boxen (3) |
89.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15260504
|
Tenak™
TE21470B |
Boxen (4) |
98.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15280504
|
Tenak™
TE21472B |
Boxen (5) |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Edelstahl | |
Tiefkühltruhen | |
100 mm (Box) |