Learn More
Mettler Toledo™ Klassische pH-Elektrode aus Glas
Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen Mettler Toledo Klassische pH-Elektrode aus Glas mit S7-Schraubverschluss.
Marke:  Mettler Toledo™ 00089596
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15134kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13172142
  • 795.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Individuelles Qualitätszertifikat
  • Angabe einer eindeutigen Seriennummer
Bestellinformation
Abnehmbares Kabel, separat erhältlich: Kat.-Nr.: 01-910-713
Spezifikation
Spezifikation
Elektrode
5,8 in.
0° bis 176 ° F
DL12K Autotitrator
Keramikfritte
149.5 mm
0° bis 80 °C