Learn More
Claudin-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-91000-0.02ml
168.30 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Claudin-2 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Claudin-2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100 | |
| claudin 2, claudin-2, SP82 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-230 of human CLDN2 (NP_001164566.1). WKTSSYVGASIVTAVGFSKGLWMECATHSTGITQCDIYSTLLGLPADIQAAQAMMVTSSAISSLACIISVVGMRCTVFCQESRAKDRVAVAGGVFFILGGLLGFIPVAWNLHGILRDFYSPLVPDSMKFEIGEALYLGIISSLFSLIAGIILCFSCSSQRNRSNYYDAYQAQPLATRSSPRPGQPPKVKSEFNSYSLTGYV | |
| 0.02 mL | |
| Extracellular Matrix | |
| 9075 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |