Learn More
Claudin-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
193.00 € - 463.00 €
Spezifikation
| Antigen | Claudin-2 |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18669820
|
Novus Biologicals
NBP2-91000-0.02ml |
0.02 mL |
193.00 €
0.02 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18678210
|
Novus Biologicals
NBP2-91000-0.1ml |
0.1 mL |
463.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Claudin-2 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpezifikation
| Claudin-2 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Extracellular Matrix | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 9075 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| claudin 2, claudin-2, SP82 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-230 of human CLDN2 (NP_001164566.1). WKTSSYVGASIVTAVGFSKGLWMECATHSTGITQCDIYSTLLGLPADIQAAQAMMVTSSAISSLACIISVVGMRCTVFCQESRAKDRVAVAGGVFFILGGLLGFIPVAWNLHGILRDFYSPLVPDSMKFEIGEALYLGIISSLFSLIAGIILCFSCSSQRNRSNYYDAYQAQPLATRSSPRPGQPPKVKSEFNSYSLTGYV | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |