Learn More
Poulten Graf™ Trapezförmige Messkolben aus Borosilikatglas, transparent
Auf maximale Standfestigkeit bei gut zugänglichem Inhalt ausgelegt. Poulten Graf™ Transparente trapezförmige Messkolben aus Borosilikatglas sind mit engen Genauigkeitstoleranzen gefertigt und einzeln kalibriert und geprüft.
Marke: Poulten Graf™ RB257/A/5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Inklusive Stopfen aus Polypropylen
- Jeder Kolben zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit einzeln nummeriert
- Volac™-Borosilikatglas
Spezifikation
Polypropylen | |
1 ml | |
Klasse A |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas |