Learn More
Azpack™ Enghalsige Winchester-Klarglasflaschen mit Kappen mit Polyethylen-Dichtkonus
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
1000 ml
Beschreibung
- Weißes „Feuerstein“-Typ III Kalknatronglas
- Robustes, dickes Glas mit kurzen, geschwungenen Schultern
- Inklusive angepassten, schwarzen Urea-Kappen mit Konuseinlage aus Polyethylen
- Kappen bilden eine außergewöhnlich dichte Versiegelung
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylen-Konus |
Verschlussmaterial | Harnstoff |
Verschlussgröße | 31/R6 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Höhe (metrisch) | 242,6 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10/Packung |
Breite (metrisch) | 98 mm |