Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, transparent
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 ml
Description
- Manipulationssichere Vistop Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
- ISO-zertifiziert
- Klares Kalknatronglas
Specifications
Verschlussauskleidung | Polypropylen/SOR |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 35 mm |
Höhe (metrisch) | 67 mm |
Produkttyp | Flasche |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Innendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
Füllvolumenbereich | 37 ml |
Material | Kalknatronglas |
Show More |