Learn More
Masterflex™ Cleargreen DEHP-freie-und Phthalat-freie Schläuche
Ideal für Forschung, Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische, Umwelt- und allgemeine Laboranwendungen
Marke: Masterflex™ 96605-22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Durchscheinend, geruchsneutral
- Geringe Wasserabsorption, geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen.
- FDA-konform zertifiziert, USP-Klasse VI, 3A-konform.
- REACH-konform und RoHS-konform.
- Sterilisierung: Autoklav oder Ethylenoxid.
Spezifikation
Europäisches Arzneibuch; Phthalat-frei; NSF-61; USP; 3A; NSF-51; ADCF; FDA; DEHP-frei | |
Ja | |
PVC | |
1.6 mm | |
−58 °F | |
Autoklav oder Ethylenoxid. | |
73 °C |
Durchscheinend, geruchlos, geringe Wasserabsorption, geringe extrahierbare Substanzen. | |
4.8 mm | |
8.0 mm | |
Laborforschung, Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische, Umwelt- und allgemeine Laboranwendungen. | |
−50 °C | |
165 °F |