Learn More
MedChemExpress Clevudine
Artikelnummer. 16465888
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16465888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16465888 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY13859
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Clevudine (L-FMAU), a nucleoside analog of the unnatural L-configuration, has potent anti-HBV activity with long half-life, low toxicity. Clevudine is a non-competitive inhibitor that is not incorporated into the viral DNA but rather binds to the polymerase. Clevudine is active against cowpox virus respiratory infection in mice.
Spezifikation
Molekulargewicht 260.22 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 99.95%
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (384.29 mM∣Need ultrasonic)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
CAS 163252-36-6
Synonym L-FMAU