Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13532550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13532550 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13532550 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. C10428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 €
    818.65 € / 1 Stück
    Sparen 61.35 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Assay-Kit für die Proteinsynthese
Das Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Assay-Kit für die Proteinsynthese bietet eine schnelle, empfindliche, ungiftige und nicht radioaktive Methode zum Nachweis der Synthese von naszierenden Proteinen mittels Fluoreszenzmikroskopie, High-Content-Bildgebung oder Durchflusszytometrie. Im Kit enthalten sind L-Homopropargylglycin (HPG), eine Aminosäure analog zu Methionin, die einen Alkin-Anteil enthält, und Alexa Fluor ™ 488 Azid. Das HPG wird kultivierten Zellen zugeführt und während der aktiven Proteinsynthese in Proteine integriert. Die Zugabe des Alexa Fluor™ 488 Azids führt zu einer chemoselektiven Ligation oder „Click“-Reaktion zwischen dem grün fluoreszierenden Azid und dem Alkin, wodurch die modifizierten Proteine durch eine bildbasierte Analyse nachgewiesen werden können.
  • Nicht radioaktive Alternative: Alternative zum herkömmlichen 35S-Methionin
  • Visualisierung von Massenproteindynamik: Fluoreszenzmarkierung von Proteinen ermöglicht die Bestimmung ihrer Lokalisierung, einschließlich Aggregation
  • Spezifität: Selektive, spezifische Reaktion zwischen Markierungs- und Nachweis-Tags
  • Stabilität: Das Produkt enthält eine irreversible, kovalente Bindung
  • Multiplex-aktiviert: Verwendung in Verbindung mit Click™ iT AHA (Azidaminosäure und Alkinfarbstoff) zum Nachweis räumlicher und zeitlicher Abweichungen
  • Anwendbar für biologische Probe: einfacher Nachweis, hohe Empfindlichkeit und niedriger Hintergrund, unabhängig von der Komplexität
    Das Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Proteinsynthese-Assay-Kit wurde erfolgreich mit HeLa-, A549- und U-2-OS-Zellen an einer Vielzahl von Reagenzien getestet, die die Proteinsynthese hemmen, einschließlich Cycloheximid und Anisomycin. Die Anwendbarkeit dieser Sonden zur Überwachung der Proteindegradation wurde auch mit Inhibitoren des Proteasoms (MG132 und Bortezomib) und Autophagie-Blockern (Chloroquin) in HeLa-Zellen nachgewiesen.
    Aufgrund der Unterschiede in der Click-iT™ Chemie zwischen dem Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Assay-Kit für die Proteinsynthese und Click™-iT AHA mit Alexa Fluor™ 594 Alkin können diese Reagenzien in Verbindung mit der räumlichen oder zeitlichen Bestimmung von Unterschieden in der Synthese neu entstandener Proteine verwendet werden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Grün
    Inhalt und Lagerung
    • Bei 2 bis 6 °C lagern
    • PRODUKT NICHT EINFRIEREN
    • Material vor langfristiger Lichteinwirkung schützen; darf kurzzeitig Licht ausgesetzt sein.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinsyntheseassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Fluoreszenz-Imager
    Produkttyp Proteinsynthese-Assay-Kit
    Farbstofftyp Proteine (im Entstehen)
    Emission Sichtbar
    Form Flüssig
    Produktlinie Alexa Fluor, Click-iT
    Menge 1 Kit