Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Flacher Deckel aus Edelstahl
Hält die Badtemperatur stabil und reduziert die Verdunstung mit einem Edelstahldeckel. Nickel-Elektro™ Clifton™ flacher Edelstahldeckel minimiert Wärmeverlust und reduziert Verdampfung.
Marke: Nickel Electro™ LD-22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Isoliert
- Minimiert Wärmeverluste
- Reduziert die Verdunstung
- Hilft bei der Aufrechterhaltung der Badtemperatur
Spezifikation
22 l-Bäder (NE2-28 D, NE1-28, NE2D-8/22, NE1D-22, NE3-28 DT, NE1BD-28, NE1-22, NE2-22 D, NE1B-28, NE2-9 D, NE1-9) | |
Edelstahl |