Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Flacher Deckel aus Edelstahl
Hält die Badtemperatur stabil und reduziert die Verdunstung mit einem Edelstahldeckel. Nickel-Elektro™ Clifton™ flacher Edelstahldeckel minimiert Wärmeverlust und reduziert Verdampfung.
Marke:  Nickel Electro™ LD4-8
Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12788898
  • 123.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Isoliert
  • Minimiert Wärmeverluste
  • Reduziert die Verdunstung
  • Hilft bei der Aufrechterhaltung der Badtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
8 l-Bäder (NE4-8 T, NE4-8 D, NE4-8 P, NE4-8 HT)