Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Flacher Deckel aus Edelstahl
Hält die Badtemperatur stabil und reduziert die Verdunstung mit einem Edelstahldeckel. Nickel-Elektro™ Clifton™ flacher Edelstahldeckel minimiert Wärmeverlust und reduziert Verdampfung.
Marke:  Nickel Electro™ LD-8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13131303
  • 103.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Isoliert
  • Minimiert Wärmeverluste
  • Reduziert die Verdunstung
  • Hilft bei der Aufrechterhaltung der Badtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
8 l-Bäder (NE3-8 DT, NE1D-8, NE2D-8/22, NE2-10 D, NE1-8, NE2D-4/8, NE2-8 D)