Learn More
Climbazole, MedChemExpress
Beschreibung
Climbazole (BAY-e 6975) is a potent antifungal agent. Climbazole also is a potent inducer of rat hepatic cytochrome P450.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Climbazole |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 38083-17-9 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H17ClN2O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BAY-e 6975 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.54 mM) |
| Mehr anzeigen |