Learn More
Clindamycin phosphate, MedChemExpress
Beschreibung
Clindamycin phosphate (Clindamycin 2-phosphate) is a broad-spectrum bacteriostatic lincosamide antibiotic. Clindamycin phosphate is the prodrug of Clindamycin (HY-B1455) with no antimicrobial activity in vitro but can be rapidly converted in vivo to the active parent drug, Clindamycin, by phosphatase ester hydrolysis. Clindamycin phosphate can be used for researching acne and bacterial vaginosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clindamycin phosphate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 24729-96-2 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H34ClN2O8PS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Clindamycin 2-phosphate U-28508 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 320 mg/mL (633.71 mM) |
| Mehr anzeigen |