Learn More
Melitta System Service™ Toppits™ Frischhaltefolie, 325mm breit, 20m-Rolle
Marke: Melitta System Service™ 4006508100705
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
Besonders haftsicher. Als Hygieneschutz und Schutz vor Geruchsübertragung. 20m Rolle.Breite: 300mm
Spezifikation
325 mm | |
20 m |