Learn More
CLIP-115/CYLN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CLIP-115/CYLN2 |
---|---|
Konzentration | 0.49 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883625
|
Proteintech
25088-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873625
|
Proteintech
25088-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the family of cytoplasmic linker proteins, which have been proposed to mediate the interaction between specific membranous organelles and microtubules. This protein was found to associate with both microtubules and an organelle called the dendritic lamellar body. This gene is hemizygously deleted in Williams syndrome, a multisystem developmental disorder caused by the deletion of contiguous genes at 7q11.23. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants.Spezifikation
CLIP-115/CYLN2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
O55156, Q9UDT6, Q9Z0H8 | |
269713, 29264, 7461 | |
CLIP-115/CYLN2 Fusion Protein Ag18692 | |
Primary | |
-20°C | |
CLIP2 |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CLIP, CLIP 115, CLIP2, CYLN2, Cytoplasmic linker protein 115, Cytoplasmic linker protein 2, KIAA0291, WBSCR3, WBSCR4, WSCR3, WSCR4 | |
Clip2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |