Learn More
Tocris Bioscience™ Clobenpropit dihydrobromide
Highly potent H3 antagonist and H4 partial agonist
N.V.
Spezifikation
Prozentgehaltsbereich >99%
Chemischer Name oder Material N-(4-Chlorobenzyl)-S-[3-(4(5)-imidazolyl)propyl]isothiourea dihydrobromide
CAS 145231-35-2
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
An extremely potent histamine H3 antagonist/inverse agonist (pA2=9.93). Also displays partial agonist activity at H4 receptors; induces eosinophil shape change with an EC50 of 3 nM.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
N-(4-Chlorobenzyl)-S-[3-(4(5)-imidazolyl)propyl]isothiourea dihydrobromide
145231-35-2